4-Chloro-m-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
C2165-25G C2165-5G
TCIAC2165-25GEA 1750 SEK
TCIAC2165-25G TCIAC2165-5G
4-Chloro-m-xylene ≥98.0%
4-Chloro-m-xylene
Formel: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Kokpunkt: 188°C
Smältpunkt: –32°C
MDL Number: MFCD00060644
CAS nummer: 95-66-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&vid=5a32d74c035e26e2a3d95b076df1188d1c5dd977&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %