5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B2853-25G B2853-5G
TCIAB2853-25GEA 1050 SEK
TCIAB2853-25G TCIAB2853-5G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene ≥98.0%
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Kokpunkt: 100°C
Smältpunkt: 40…45 °C
Densitet: 1,799 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00014706
CAS nummer: 344-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&vid=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 38.0 deg-C