5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
B2872-25G
B2872-5G
TCIAB2872-25GEA
1375
SEK
TCIAB2872-25G
TCIAB2872-5G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene ≥98.0%
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Formel:
C₇H₃BrF₄ MW: 243 g/mol Kokpunkt: 147°C |
MDL Number:
MFCD00042493 CAS nummer: 393-37-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |