2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
B2800-25G B2800-5G
TCIAB2800-25GEA 1925 SEK
TCIAB2800-25G TCIAB2800-5G
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥97.0%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Kokpunkt: 143°C
Flampunkt: 64°C
MDL Number: MFCD00040937
CAS nummer: 40161-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&vid=50e95359141e693deba5879cfaf679c8a1eb145c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %