4-Bromo-3-fluorotoluene ≥94.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
B1935-25G B1935-5G
TCIAB1935-25GEA 1225 SEK
TCIAB1935-25G TCIAB1935-5G
4-Bromo-3-fluorotoluene ≥94.0%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Formel: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Kokpunkt: 191°C
Densitet: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 35°C
MDL Number: MFCD00040940
CAS nummer: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&vid=aeee5d50fbcddbf5cdf6b6b2d0055676c837e0d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %