1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T2147-25G T2147-5G
TCIAT2147-25GEA 1950 SEK
TCIAT2147-25G TCIAT2147-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0%
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Flampunkt: 60°C
MDL Number: MFCD00040942
CAS nummer: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b997d19c08f184182024f99042b71c269394c1b5&vid=b997d19c08f184182024f99042b71c269394c1b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %