1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T1678-1G T1678-5G
TCIAT1678-1GEA 245 SEK
TCIAT1678-1G TCIAT1678-5G
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen ≥98.0%
1-Bromo-2,3,4-trifluorobenzen
Formel: C₆H₂BrF₃
MW: 210,98 g/mol
Kokpunkt: 60°C
Flampunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00013248
CAS nummer: 176317-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46f0e49400870cbdc0fceb9a161d81a194742187&vid=46f0e49400870cbdc0fceb9a161d81a194742187&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %