4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A0377-25G A0377-5G
TCIAA0377-25GEA 2250 SEK
TCIAA0377-25G TCIAA0377-5G
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₃N₂O₂
Smältpunkt: 129 °C
Densitet: 1,752 g/cm³ (-123.15 °C)
MDL Number: MFCD00014717
CAS nummer: 393-11-3
EINECS: 206-884-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70144ed2aa1fd76a0e7a68b2590bfa24c9c41526&vid=70144ed2aa1fd76a0e7a68b2590bfa24c9c41526&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C