4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
A1158-25G
A1158-5G
TCIAA1158-25GEA
2025
SEK
TCIAA1158-25G
TCIAA1158-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅F₄N Kokpunkt: 90°C Densitet: 1,38 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 72°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007831 CAS nummer: 393-39-5 EINECS: 206-886-7 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |