2-Amino-5-chlorophenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Varning
|
A1958-25G
A1958-5G
TCIAA1958-25GEA
895
SEK
TCIAA1958-25G
TCIAA1958-5G
2-Amino-5-chlorophenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-5-chlorophenol
Formel:
C₆H₆ClNO Smältpunkt: 155°C |
MDL Number:
MFCD02093863 CAS nummer: 28443-50-7 EINECS: 249-020-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Brown powder to crystalline |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |