4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A1058-500G A1058-25G
TCIAA1058-500GEA 3000 SEK
TCIAA1058-500G TCIAA1058-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kokpunkt: 77°C
Smältpunkt: 9 °C
Densitet: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 95°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007841
CAS nummer: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&vid=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %