4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B2102-1G B2102-5G
TCIAB2102-1GEA 215 SEK
TCIAB2102-1G TCIAB2102-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98.0%
4-Bromo-3-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
Kokpunkt: 231 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 72…73 °C
MDL Number: MFCD00672933
CAS nummer: 656-65-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b54c286598ace309a5af57a425aed166d8d6a0cd&vid=b54c286598ace309a5af57a425aed166d8d6a0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 73.0 deg-C