4-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
T1345-5G
T1345-25G
TCIAT1345-5GEA
255
SEK
TCIAT1345-5G
TCIAT1345-25G
4-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₇H₆F₃NO MW: 177,13 g/mol Kokpunkt: 83°C Densitet: 1,31 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 81°C |
MDL Number:
MFCD00041314 CAS nummer: 461-82-5 EINECS: 207-317-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |