4-Nitro-m-toluidin ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
3-Methyl-4-nitroaniline, 4-Nitro-3-methylaniline, 5-Amino-2-nitrotoluene
M1677-25G
M1677-5G
TCIAM1677-25GEA
2100
SEK
TCIAM1677-25G
TCIAM1677-5G
4-Nitro-m-toluidin ≥97.0%
4-Nitro-m-toluidin
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Smältpunkt: 138 |
MDL Number:
MFCD00091833 CAS nummer: 611-05-2 EINECS: 210-247-8 UN: 2660 ADR: 6.1 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 131.0 to 136.0 deg-C |