5-Fluoro-o-toluidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
F0232-25G
F0232-5G
TCIAF0232-25GEA
1025
SEK
TCIAF0232-25G
TCIAF0232-5G
5-Fluoro-o-toluidine ≥98.0%
5-Fluoro-o-toluidine
Formel:
C₇H₈FN Kokpunkt: 83°C Smältpunkt: 36…38 °C Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007764 CAS nummer: 367-29-3 EINECS: 206-689-6 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |