2-Amino-4-fluorofenol ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
A2400-25G
A2400-5G
TCIAA2400-25GEA
14725
SEK
TCIAA2400-25G
TCIAA2400-5G
2-Amino-4-fluorofenol ≥97.0%
2-Amino-4-fluorofenol
Formel:
C₆H₆FNO Smältpunkt: 146°C |
MDL Number:
MFCD00077451 CAS nummer: 399-97-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |