3-Fluoro-p-toluidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
F0440-25G F0440-5G
TCIAF0440-25GEA 965 SEK
TCIAF0440-25G TCIAF0440-5G
3-Fluoro-p-toluidine ≥98.0%
3-Fluoro-p-toluidine
Formel: C₇H₈FN
Kokpunkt: 97 °C (15 -rr)
Smältpunkt: 37 °C
Densitet: 1,09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007762
CAS nummer: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f42df13c9eb29645c8e5f62eec55655d0680dfb7&vid=f42df13c9eb29645c8e5f62eec55655d0680dfb7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 34.0 to 37.0 deg-C