3-Klor-p-toluidin ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C0538-25G
C0538-500G
TCIAC0538-25GEA
495
SEK
TCIAC0538-25G
TCIAC0538-500G
3-Klor-p-toluidin ≥97.0%
3-Klor-p-toluidin
Formel:
C₇H₈ClN Kokpunkt: 244°C Smältpunkt: 26 °C Densitet: 1,108 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00007773 CAS nummer: 95-74-9 EINECS: 202-446-3 UN: 2239 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |