α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
B1324-10G B1324-25G B1324-250G
TCIAB1324-10GEA 245 SEK
TCIAB1324-10G TCIAB1324-25G TCIAB1324-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥97.0%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Formel: C₈H₅F₆N
Kokpunkt: 85°C
Smältpunkt: 3 °C
Densitet: 1,4753 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 98°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000394
CAS nummer: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&vid=8ac9830b1a135e78f46818bc94df41e421ab0471&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %