6-Fluoro-m-toluidine 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
F0528-25G F0528-5G
TCIAF0528-25GEA 1100 SEK
TCIAF0528-25G TCIAF0528-5G
6-Fluoro-m-toluidine 98,0 GC, T
6-Fluoro-m-toluidine
Formel: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kokpunkt: 90°C
Flampunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00007654
CAS nummer: 452-84-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&vid=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %