2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A1582-25G A1582-5G
TCIAA1582-25GEA 1125 SEK
TCIAA1582-25G TCIAA1582-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅F₄N
Kokpunkt: 190°C
Densitet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 70°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007653
CAS nummer: 535-52-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&vid=31439e3d7c1eb5732b9ea9717d83b892c8675ac6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %