2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
A1510-25G A1510-5G
TCIAA1510-25GEA 1500 SEK
TCIAA1510-25G TCIAA1510-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Kokpunkt: 40°C
Flampunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00272565
CAS nummer: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&vid=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %