2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 3-Amino-4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-chlorobenzotrifluoride
A0948-25G
A0948-500G
TCIAA0948-25GEA
455
SEK
TCIAA0948-25G
TCIAA0948-500G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅ClF₃N MW: 195.57 g/mol Kokpunkt: 106°C Smältpunkt: 10 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007673 CAS nummer: 121-50-6 EINECS: 204-475-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |