2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
A1511-25G A1511-5G
TCIAA1511-25GEA 1225 SEK
TCIAA1511-25G TCIAA1511-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kokpunkt: 89 °C (0,5 -rr)
Flampunkt: 103°C
MDL Number: MFCD00042563
CAS nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&vid=4ad37ebcd4bee6963a94707e71df04a6b03b11d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %