2-Butylaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
B1766-25G
B1766-5G
TCIAB1766-25GEA
6325
SEK
TCIAB1766-25G
TCIAB1766-5G
2-Butylaniline ≥98.0%
2-Butylaniline
Formel:
C₁₀H₁₅N MW: 149,24 g/mol Kokpunkt: 126°C |
MDL Number:
MFCD00130033 CAS nummer: 2696-85-7 EINECS: 220-272-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |