2-Bromo-p-toluidine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
B0540-25G B0540-5G
TCIAB0540-25GEA 695 SEK
TCIAB0540-25G TCIAB0540-5G
2-Bromo-p-toluidine ≥98.0%
2-Bromo-p-toluidine
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Kokpunkt: 240°C
Smältpunkt: 26 °C
Densitet: 1,498 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007635
CAS nummer: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&vid=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %