Dipropylamin ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D0930-25ML
D0930-500ML
D0930-100ML
TCIAD0930-25MLEA
215
SEK
TCIAD0930-25ML
TCIAD0930-500ML
TCIAD0930-100ML
Dipropylamin ≥99.0%
Dipropylamin
Formel:
C₆H₁₅N Kokpunkt: 108°C Smältpunkt: -63°C Densitet: 0,738 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 7°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009362 CAS nummer: 142-84-7 EINECS: 205-565-9 UN: 2383 ADR: 3,II Merck Index: 14,03343 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |