Dihexylamine 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
D0547-25ML D0547-100ML D0547-500ML
TCIAD0547-25MLEA 215 SEK
TCIAD0547-25ML TCIAD0547-100ML TCIAD0547-500ML
Dihexylamine 98,0 GC_ANALYSMETOD
Dihexylamine
Formel: C₁₂H₂₇N
MW: 185.35 g/mol
Kokpunkt: 233
Smältpunkt: 3
Flampunkt: 104°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009521
CAS nummer: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&vid=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %