4-tert-Butylthiophenol 97,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
B0741-25G B0741-5G
TCIAB0741-25GEA 2450 SEK
TCIAB0741-25G TCIAB0741-5G
4-tert-Butylthiophenol 97,0 GC_ANALYSMETOD
4-tert-Butylthiophenol
Formel: C₁₀H₁₄S
MW: 166.29 g/mol
Kokpunkt: 120°C
Smältpunkt: -11
MDL Number: MFCD00022067
CAS nummer: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&vid=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %