α,2,3-Trichlorotoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1,2-Dichloro-3-(chloromethyl)benzene, alpha,2,3-Trichlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-2,3-dichlorobenzene, 2,3-Dichlorobenzyl chloride
D2060-25G D2060-5G
TCIAD2060-25GEA 3325 SEK
TCIAD2060-25G TCIAD2060-5G
α,2,3-Trichlorotoluene ≥98.0%
α,2,3-Trichlorotoluene
Formel: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Kokpunkt: 255°C
MDL Number: MFCD00035817
CAS nummer: 3290-01-5
EINECS: 221-947-8
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&vid=8622d537726d29b32a676ec09b4bdc410be05892&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %