Dibutylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Di-n-butylamine, N-butyl-1-propanamine
D0218-25ML D0218-500ML
TCIAD0218-25MLEA 215 SEK
TCIAD0218-25ML TCIAD0218-500ML
Dibutylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Kokpunkt: 159°C
Smältpunkt: -59°C
Densitet: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 43°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009429
CAS nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03032
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab1184f23fb3f770d58f45690f3311c0bcfebab&vid=4ab1184f23fb3f770d58f45690f3311c0bcfebab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %