α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
T2730-1G
T2730-5G
TCIAT2730-1GEA
470
SEK
TCIAT2730-1G
TCIAT2730-5G
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥97.0%
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Formel:
C₈H₆BrF₃O MW: 255,03 g/mol Kokpunkt: 178 - 180 °C (1013 hPa) Densitet: 1,572 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 89°C |
MDL Number:
MFCD00061271 CAS nummer: 159689-88-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |