2,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
T2386-1G
T2386-5G
TCIAT2386-1GEA
405
SEK
TCIAT2386-1G
TCIAT2386-5G
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Formel:
C₇H₄BrF₃ MW: 225,01 g/mol Kokpunkt: 182 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 21 °C |
MDL Number:
MFCD00061209 CAS nummer: 157911-56-3 UN: 3265 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |