4-Fluorobenzylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
(4-Fluorophenyl)methanamine
F0252-25G
F0252-5G
TCIAF0252-25GEA
670
SEK
TCIAF0252-25G
TCIAF0252-5G
4-Fluorobenzylamine ≥98.0%
4-Fluorobenzylamine
Formel:
C₇H₈FN Kokpunkt: 183°C Densitet: 1,09 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 66°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008120 CAS nummer: 140-75-0 EINECS: 205-430-4 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |