3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
D3373-1G D3373-5G
TCIAD3373-1GEA 445 SEK
TCIAD3373-1G TCIAD3373-5G
3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluorobenzylamine
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Kokpunkt: 174 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 31 °C
Densitet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00010145
CAS nummer: 72235-53-1
EINECS: 276-503-6
UN: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&vid=6ddf88e02b1fb633020bf1f8c5fc601ddbb081a6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %