2,4-Difluorobenzylamine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
D1996-1G D1996-5G
TCIAD1996-1GEA 270 SEK
TCIAD1996-1G TCIAD1996-5G
2,4-Difluorobenzylamine ≥98.0%
2,4-Difluorobenzylamine
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143.14 g/mol
Densitet: 1.2
Flampunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00010142
CAS nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d7ad50b94ad0efcf613bb5aed9fa02b480fb39&vid=77d7ad50b94ad0efcf613bb5aed9fa02b480fb39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %