1-sec-Butyl-4-nitrobenzene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 1-(sec-Butyl)-4-nitrobenzene
B2428-25G B2428-5G
TCIAB2428-25GEA 3375 SEK
TCIAB2428-25G TCIAB2428-5G
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene ≥97.0%
1-sec-Butyl-4-nitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.22 g/mol
Kokpunkt: 144°C
MDL Number: MFCD00130025
CAS nummer: 4237-40-5
EINECS: 224-196-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afa071b4b18ee37d83b98c21cf6b11c109ac87c7&vid=afa071b4b18ee37d83b98c21cf6b11c109ac87c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %