1,9-Decadiene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Deca-1,9-diene
D0245-25ML
D0245-5ML
TCIAD0245-25MLEA
1500
SEK
TCIAD0245-25ML
TCIAD0245-5ML
1,9-Decadiene ≥98.0%
1,9-Decadiene
Formel:
C₁₀H₁₈ MW: 138,25 g/mol Kokpunkt: 165°C Smältpunkt: –71,8 °C Densitet: 0,7602 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 41°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008670 CAS nummer: 1647-16-1 EINECS: 216-711-6 UN: 3295 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |