1,7-Octadiene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Octa-1,7-diene
O0104-25ML O0104-500ML O0104-100ML
TCIAO0104-25MLEA 350 SEK
TCIAO0104-25ML TCIAO0104-500ML TCIAO0104-100ML
1,7-Octadiene ≥97.0%
1,7-Octadiene
Formel: C₈H₁₄
MW: 110,2 g/mol
Kokpunkt: 120°C
Smältpunkt: -70°C
Densitet: 0,7313 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 9°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008668
CAS nummer: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&vid=cf60328f2f0de48026396298952df0fdaa783379&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %