1,6-Heptadiyne ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
H0483-5ML H0483-1ML
TCIAH0483-5MLEA 1025 SEK
TCIAH0483-5ML TCIAH0483-1ML
1,6-Heptadiyne ≥98.0%
1,6-Heptadiyne
Formel: C₇H₈
Kokpunkt: 112°C
Smältpunkt: –85 °C
Densitet: 0,8164 g/cm³ (17 °C)
Flampunkt: 9°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00014925
CAS nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&vid=bf39905fd19b74115ee154a579ebc1a7acbd4f6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %