1,6-Heptadiene ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Hepta-1,6-diene
H0564-1ML H0564-5ML
TCIAH0564-1MLEA 965 SEK
TCIAH0564-1ML TCIAH0564-5ML
1,6-Heptadiene ≥99.0%
1,6-Heptadiene
Formel: C₇H₁₂
MW: 96.17 g/mol
Kokpunkt: 90°C
Smältpunkt: -129
Flampunkt: –10°C
MDL Number: MFCD00008667
CAS nummer: 3070-53-9
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %