Hexametylen-1,6-diisocyanat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Hexamethylene diisocyanate
H0324-25ML
H0324-500ML
H0324-100ML
TCIAH0324-25MLEA
255
SEK
TCIAH0324-25ML
TCIAH0324-500ML
TCIAH0324-100ML
Hexametylen-1,6-diisocyanat ≥98.0%
Hexametylen-1,6-diisocyanat
Formel:
C₈H₁₂N₂O₂ MW: 168,2 g/mol Kokpunkt: 255°C Smältpunkt: –67 °C Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 138°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002047 CAS nummer: 822-06-0 EINECS: 212-485-8 UN: 2281 ADR: 6.1,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |