1,5-Hexadiene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Hexa-1,5-diene
H0084-25ML H0084-500ML H0084-100ML
TCIAH0084-25MLEA 310 SEK
TCIAH0084-25ML TCIAH0084-500ML TCIAH0084-100ML
1,5-Hexadiene ≥97.0%
1,5-Hexadiene
Formel: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Kokpunkt: 59°C
Smältpunkt: –141 °C
Densitet: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -46°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008666
CAS nummer: 592-42-7
EINECS: 209-754-7
UN: 2458
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95415d12e4e916313cc90ab74a6be87910546cfa&vid=95415d12e4e916313cc90ab74a6be87910546cfa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %