1,5-Decadiyne ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
D1724-1ML
D1724-5ML
TCIAD1724-1MLEA
830
SEK
TCIAD1724-1ML
TCIAD1724-5ML
1,5-Decadiyne ≥97.0%
1,5-Decadiyne
Formel:
C₁₀H₁₄ Kokpunkt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00041651 CAS nummer: 53963-03-4 UN: 3295 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |