1,4-Pentadiene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Penta-1,4-diene
P0038-10ML
P0038-25ML
TCIAP0038-10MLEA
1800
SEK
TCIAP0038-10ML
TCIAP0038-25ML
1,4-Pentadiene ≥98.0%
1,4-Pentadiene
Formel:
C₅H₈ MW: 68,12 g/mol Kokpunkt: 26°C Smältpunkt: –148,3 °C Densitet: 0,6608 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –20°C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00008665 CAS nummer: 591-93-5 EINECS: 209-736-9 UN: 3295 ADR: 3,I |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |