1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzene ≥99.0%
Leverantör: TCI
D0638-25G D0638-5G
TCIAD0638-25GEA 1800 SEK
TCIAD0638-25G TCIAD0638-5G
1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzene ≥99.0%
1,4-Dimethoxy-2-nitrobenzene
Formel: C₈H₉NO₄
Kokpunkt: 169°C
MDL Number: MFCD00024211
CAS nummer: 89-39-4
EINECS: 201-903-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68a63d5533fb105f0657c2211a5626284afe3531&vid=68a63d5533fb105f0657c2211a5626284afe3531&prid=web&clid=SAPDAM