2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D2552-25G D2552-5G
TCIAD2552-25GEA 2725 SEK
TCIAD2552-25G TCIAD2552-5G
2,5-Dimethoxytoluene ≥98.0%
2,5-Dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokpunkt: 218°C
Smältpunkt: 15 °C
Densitet: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00041901
CAS nummer: 24599-58-4
EINECS: 246-343-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&vid=5063ebd50637e5057fc84169e41b3b9798c8151a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %