1,4-Benzenedithiol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Benzene-1,4-dithiol
B1505-1G
B1505-5G
TCIAB1505-1GEA
1550
SEK
TCIAB1505-1G
TCIAB1505-5G
1,4-Benzenedithiol ≥98.0%
1,4-Benzenedithiol
Formel:
C₆H₆S₂ Kokpunkt: 240 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 100…101 °C |
MDL Number:
MFCD00142541 CAS nummer: 624-39-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 96.0 to 99.0 deg-C |