2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D3695-1G
D3695-5G
TCIAD3695-1GEA
470
SEK
TCIAD3695-1G
TCIAD3695-5G
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98.0%
Formel:
C₇H₃F₂NO Kokpunkt: 54°C Densitet: 1,32 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 56°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00013843 CAS nummer: 39718-32-6 UN: 3080 ADR: 6.1,II |