2,5-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (2,5-Difluorophenyl)methanol
D2818-5G
TCIAD2818-5GEA 1225 SEK
TCIAD2818-5G
2,5-Difluorobenzyl alcohol ≥98.0%
2,5-Difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆F₂O
MW: 144.12 g/mol
Kokpunkt: 197
Smältpunkt: 9
Flampunkt: 93°C
MDL Number: MFCD00010627
CAS nummer: 75853-20-2
EINECS: 278-325-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=083005de0432ed14b7ecbbea3eddf920dff9c5e2&vid=083005de0432ed14b7ecbbea3eddf920dff9c5e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %